Kluczowe dokumenty
EP5702735000
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702735000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Opis ogólny
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG