Kluczowe dokumenty
EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
Właściwości
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825740009 (Global)
Parametry
3,197 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
39 mm
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Adaptery probówek do rotora Eppendorf S-4-104.
Dwa adaptery, każdy na 50 naczyń reakcyjnych 1,5/2,0 ml. Do użytku z rotorami Eppendorf S-4-104, S-4x1000 lub S-4x750.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)