Key Documents
EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
Holds 750 mL flat bottom bottles
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920741004 (Global)
Parametry
4,079 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
166 mm
Średnica
104 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG