Kluczowe dokumenty
EP5910750005
Caps for Eppendorf® S-4xUniversal Rotor
Aerosol-tight, pack of 2 ea, for Centrifuge 5910 R
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
Aerosol-tight
for Centrifuge 5910 R
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910750005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5910 R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)