Kluczowe dokumenty
EP5820713003
Caps for Eppendorf® A-2-DWP-AT Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R only
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820713003 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5810 R
for use with 5810
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)