Key Documents
EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427712003
Parametry
14,000 max. RCF (20,817 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5340/5430R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG