Kluczowe dokumenty
EP5427750002
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-16-17, aerosol-tight, to hold, 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with lid and wind shield
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
with lid and wind shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427750002 (Global)
Parametry
14,200 rpm
21,190 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Opis ogólny
Rotory do wirówek Eppendorf 5430 i 5430 R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)