EP5427716009
Eppendorf® Rotor F-35-6-30
incl. rotor lid and adapter
Synonim(y):
Centrifuge Rotor, Eppendorf Centrifuge Rotor, F-35-6-30 Rotor
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
incl. rotor lid and adapter
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427716009
Parametry
7,830 max. RCF (7,745 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Cechy i korzyści
- Rotor can speed upto 7,745 x g (7,830 rpm)
- Rotor for 6 x 15/50 mL conical or 12 x Vacutainer tubes
- Supplied with adapter and rotor lid made of aluminum
- Fixed angle rotor holds sample at 35°
- Compatible with 5430/5430R centrifuges
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)