Kluczowe dokumenty
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804726006
Parametry
14,000 max. RCF (20,817 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
Rotory o stałym kącie do użytku z modelami wirówek Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)