EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427739009
Parametry
7,830 max. RCF (7,745 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)