Kluczowe dokumenty
EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427753001
Parametry
14,000 max. RCF (20,817 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Opis ogólny
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)