Kluczowe dokumenty
EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5424704000
Parametry
15,000 max. RCF (18,615 xg)
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)