Kluczowe dokumenty
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
FA-24x2
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495500006
Parametry
15,060 max. RCF (21,300 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5425
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R) 5425
Cechy i korzyści
  • Aerozoloszczelny rotor FA-24x2 do naczyń o pojemności 24 x 1,5/2,0 ml
  • Wyposażony w aerozoloszczelną pokrywę rotora
  • Kompatybilny z wirówką 5425/R
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C przez 20 min
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)