Key Documents
EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495505008
Parametry
15,060 max. RCF (21,300 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5425
Opis ogólny
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG