Kluczowe dokumenty
EP5425716001
632 Adapter
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5425716001
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microtainer is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)