Kluczowe dokumenty
EP5425717008
632 Adapter
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5425717008
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)