Key Documents
EP5495512004
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495512004
Parametry
6,000 max. RCF (3,217 xg)
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5425
Opis ogólny
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG