Kluczowe dokumenty
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495508007
Parametry
15,060 max. RCF (18,565 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5425
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R) 5425
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)