Kluczowe dokumenty
EP5495503005
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2-PTFE, with PTFE coating, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-24x2-PTFE
with PTFE coating
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495503005
Parametry
15,060 max. RCF (21,300 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5425
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R) 5425
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)