Wstecz
Rotor for Eppendorf
®
5425 Centrifuge
Products
Kategoria produktu
rotors (5)
Producent
Wielkość opakowania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-5 of 5
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
EP5495505008
Rotor for Eppendorf
®
5425 Centrifuge,
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
Rozwiń
Wyświetl ceny
EP5495500006
Rotor for Eppendorf
®
5425 Centrifuge,
FA-24x2, lid
Rozwiń
Wyświetl ceny
EP5495508007
Rotor for Eppendorf
®
5425 Centrifuge,
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
Rozwiń
Wyświetl ceny
EP5495512004
Rotor for Eppendorf
®
5425 Centrifuge,
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
Rozwiń
Wyświetl ceny
EP5495503005
Rotor for Eppendorf
®
5425 Centrifuge,
FA-24x2-PTFE, with PTFE coating, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid