EP5702000065
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
w/o rotor
producent / nazwa handlowa
5702000065
Eppendorf® 5702000065
Eppendorf®
Parametry
3000 × g
4400 rpm
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)