Kluczowe dokumenty
EP5804736001
Eppendorf® Rotor Lid
aluminum, aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiały
aluminum
Właściwości
aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804736001
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Opis ogólny
Pokrywy do rotorów wirówek Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)