Kluczowe dokumenty
EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804715403
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG