Kluczowe dokumenty
EP5825733002
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
conical bottom
Właściwości
capacity 7 x 50 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825733002 (Global)
Parametry
3,180 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Adaptery probówek do rotora Eppendorf S-4-104.
Dwa adaptery, każdy na 7 probówek stożkowych o pojemności 50 ml. Do użytku z okrągłymi wiadrami Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 lub Rotor S-4x750.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)