Kluczowe dokumenty
EP5825734009
Adapter do rotora 632 S-4-104
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
conical bottom
Właściwości
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825734009 (Global)
Parametry
3,197 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
125 mm
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)