EP5820741007
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Materiały
round
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820741007 (Global)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
750 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)