EP5820718005
Adapter dla wirnika 632 A-4-81 i FA-45-6-30
capacity, 1 x 7–15 mL tube, pack of 7
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1 x 7–15 mL tube
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 7
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820718005 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor A-4-81 with bucket for 7 x 50 mL conical tubes
for use with Rotor FA-45-6-30
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)