Kluczowe dokumenty
EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene bottle
round
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820708000 (Global)
Parametry
3250 × g max. RCF
pojemność
750 mL
Cechy i korzyści
  • The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
  • Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG