EP5804774000
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 ml, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 tube 50 ml
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804774000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804774000-2EA | 4022536223759 |