EP5804776003
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15 mL Falcon, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 tube 15 mL Falcon
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804776003
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)