Kluczowe dokumenty
EP5804775007
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 mL Falcon, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 50 mL tubes
holds 1 tube 50 mL Falcon
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804775007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG