Kluczowe dokumenty
Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Synonim(y):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 4740
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5625-A
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)