Z665606
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 1.5-2.0 mL tubes (11x 38 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 1.5 mL tubes
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 5281
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5051 (bucket)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- compatible with bucket/carriers 5051and 5628
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)