Kluczowe dokumenty
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Synonim(y):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1054-A
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Opis ogólny
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)