Kluczowe dokumenty
Z728489
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Synonim(y):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 12 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 4739
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5625-A (bucket)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)