Kluczowe dokumenty
Z631140
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1466
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)