Z657891
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
for UNIVERSAL 320; ROTOFIX 32 A Centrifuges, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1620-A
Parametry
4,226 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Compatible with the UNIVERSAL 320 and ROTOFIX 32 A Centrifuges
- Capacity (mL) depends on the type of adapter (if necessary) and tube selected
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)