Z653381
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1383
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)