Kluczowe dokumenty
Z722847
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 6 place for CYTO, swing out, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Właściwości
to hold 6 x 1660, 1680 buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1626
Parametry
2,039 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Totafix 32A and Universal 320/320R
Opis ogólny
Carriers not included.
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)