Key Documents
Z722790
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1324
Parametry
3,328 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Opis ogólny
Carriers not included.
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG