Z601470
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotor 1624; 1726
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 17 x 5mltubes
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1372
dostępność
available only in EU
not available in USA and Canada
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Opis ogólny
- compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)