Z601462
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 4 x 15mL tubes17 x 100 mm
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1369
dostępność
available only in EU
not available in USA and Canada
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Opis ogólny
- compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone