Merck
Z631108
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.22
Właściwości
RCF 2,808
capacity 1 ‑ 50 mL
producent / nazwa handlowa
Hettich 1726
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG