Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
producent / nazwa handlowa
Hettich 1741
dostępność
available only in EU
not available in USA and Canada
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Opis ogólny
- compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)