Z748021
Część redukcyjna do rotora obrotowego 1371 nr 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1331
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)