Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
Synonim(y):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1484
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1398, 1559 (buckets)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)