Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1462-A
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1617, 1619 (rotors)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)