Z653403
Hettich® centrifuge adapters
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Polecane produkty
opis
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1451
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)