Key Documents
Z657875
Hettich® centrifuge adapters
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
opis
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 5231
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1427 (bucket)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG