Kluczowe dokumenty
BAB610115100
SP Bel-Art® Durac® Bluetooth Thermometer / Hygrometer with 30 day logger
temp. range at -10-50 °C, humidity limit 0-99%, with internal and external sensors
Synonim(y):
Termometr / higrometr weryfikacyjny Frio-Temp z czujnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Materiały
plastic bottle
stainless steel probe
Właściwości
with internal and external sensors
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61011-5100
humidity measuring range
10-99%
range of application measuring range
-10-50 °C, resolution: 0.1 °F/C
Parametry
temp. range at -10-50 °C
0-99% humidity limit
wys. × dł. × szer.
20 mm × 60 mm × 85 mm
objętość butelki
30 mL
dł. sondy
50 mm , 2"
Opis ogólny
Umożliwia zdalne monitorowanie i alarmowanie poprzez przesyłanie odczytów do dowolnego smartfona lub urządzenia Apple lub Android z Bluetooth 4.0 lub lepszym za pomocą bezpłatnej aplikacji THERMSmart. Dostępne w modelach do weryfikacji i monitorowania środowiska.
±1°C (2°F) między 0/40°C (32/104°F); w przeciwnym razie ±2°C (4°F); higrometr: ±5% między 50/80 RH; w przeciwnym razie ±8%
Cechy i korzyści
  • Monitorowanie krytycznych środowisk bez fizycznego połączenia; maksymalna odległość sygnału wynosi około 40 metrów
  • Rejestrowanie danych temperatury i wilgotności przez 30 dni
  • Dane godzinowe rejestrowane przez bieżące siedem dni, a następnie maksymalne i minimalne temperatury i wilgotność są rejestrowane przez kolejne 23 dni
  • Model weryfikacyjny rejestruje dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki za pomocą butelki wypełnionej szklanymi kulkami (w zestawie), która naśladuje próbkę
  • Alarm dźwiękowy ostrzega użytkownika, jeśli temperatura wykracza poza ustawione parametry
  • Możliwość wyświetlania danych w formie tabeli, wykresu lub kalendarza; dane z maksymalnie sześciu rejestratorów danych mogą być wykreślane na jednym wykresie w celu bezpośredniego porównania; można je również pobrać jako plik CSV
  • Wskaźniki obejmują zapełnienie pamięci, aktywny stan alarmu i niski poziom naładowania baterii; higrometr WBGT (globalna temperatura mokrej żarówki), wskaźniki ciepła, pleśni i komfortu
  • Aplikacja może uruchomić wskaźnik świetlny w celu identyfikacji urządzenia
  • Zawiera certyfikat zgodności wskazujący dokładność dla 4 punktów temperatury i 3 punktów wilgotności oraz wielojęzyczne instrukcje (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)